主要文件
344580
Sigma-Aldrich
FtsZ聚合物稳定剂,PC190723
别名:
FtsZ聚合物稳定剂,PC190723, 3-((6-氯噻唑并[5,4-b]吡啶-2-基)甲氧基)-2,6-二氟苯甲酰胺,FtsZ聚合物稳定剂,丝状温敏突变Z聚合物稳定剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H8ClF2N3O2S
分子量:
355.75
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
方案
≥97% (HPLC)
质量水平
表单
powder
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
tan
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
一般描述
一种苯甲酰胺醚衍生物,对金黄色葡萄球菌和枯草芽孢杆菌具有有效的杀菌活性(最低抑菌浓度 = 0.5至1 μg/mL),但不影响大肠埃希菌,酵母或人肝细胞。显示以剂量依赖的方式降低金黄色葡萄球菌中的GTPase活性,并诱导FtsZ(微管蛋白的原核同源物)聚合。据报道以浓度依赖性方式直接抑制FtsZ的GTPase活性(IC50 = 55 ng/ml)。显示在类似于微管蛋白的紫杉醇结合位点的区域中C末端结构域和螺旋7之间结合。将接受致死剂量金黄色葡萄球菌的小鼠的存活率提高到100%。
生化/生理作用
主要靶标
FtsZ
可逆性:是
细胞可渗透性:是
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Elsen, N. L., et al. 2012.J. Am. Chem. Soc.134, 12342.
Andreu, J. M., et al. 2010.J. Biol. Chem.285, 14239.
Haydon, D. J., et al. 2008.Science, 321, 1673.
Sorto, N. A., et al. 2010. J. Org.Chem.75, 7946.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1