product name
1,1-二苯基-2-苦基肼,自由基, DPPH, Free Radical, CAS 1898-66-4, is a cell-permeable, stable free radical that acts as a hydrogen radical scavenger.
品質等級
化驗
≥90% (elemental analysis)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
black
溶解度
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C18H13N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,19H
InChI 密鑰
WCBPJVKVIMMEQC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
DPPH,自由基,CAS 1898-66-4,是一种细胞可渗透的稳定自由基,可作为氢自由基清除剂。
一种细胞可渗透的稳定自由基,可作为氢自由基清除剂。可用于诱导自由基对组织的损伤,并作为检测抗氧化剂清除自由基活性的筛选工具。吸收最大值:~517 nm。
一种细胞可渗透的稳定自由基,可作为氢自由基(H•)清除剂。可用于诱导自由基对组织的损伤,并作为检测抗氧化活性的筛选工具。DPPH水平的降低可以用作化合物抗氧化性能的量度。注:吸收最大值:~ 517 nm。
生化/生理作用
主要靶标
氢自由基清除剂
氢自由基清除剂
产物不与ATP竞争。
细胞可渗透性:是
警告
毒性:有害(C)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。在水相溶液中不稳定。
其他說明
Weber, V., et al. 2001.Arzneimittelforschung51, 877.
Karki, S.B., et al. 2000.J. Pharm. Sci.89, 1518.
Ancerewicz, J., et al. 1998.Free Radic.Biol. Med.25, 113.
Dinis, T.C., et al. 1994.Arch.Biochem.Biophys.315, 161.
Karki, S.B., et al. 2000.J. Pharm. Sci.89, 1518.
Ancerewicz, J., et al. 1998.Free Radic.Biol. Med.25, 113.
Dinis, T.C., et al. 1994.Arch.Biochem.Biophys.315, 161.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1