文件
219482
Sigma-Aldrich
小窝蛋白1脚手架区结构域多肽,细胞渗透型
Caveolin-1 scaffolding domain peptide (C1-SD82-101) fused at the N-terminus to the cell-permeable Antennapedia internalization sequence (43-58).
别名:
小窝蛋白1脚手架区结构域多肽,细胞渗透型, AP-Cav, Pen-C1-SD, RQIKIWFQNRRMKWKK-DGIWKASFTTFTVTKYWFYR, Cavtratin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C228H335N61O49S
分子量:
4746.54
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 2 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
小窝蛋白-1支架结构域肽(C1-SD82-101)在N端与细胞可渗透的触角内化序列融合(43-58)。据报道,该肽在体外可阻断eNOS活性和细胞NO释放,并减少体内炎症和肿瘤发生。小窝蛋白-1通过C1-SD82-101序列与几种脂质修饰的信号配体相互作用,例如EGFR,eNOS,G蛋白α-亚基,PKCα,H-Ras和Src。
生化/生理作用
主要靶标
eNOS
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:致癌/致畸(D)
序列
H-Arg-Gln-Ile-Lys-Ile-Trp-Phe-Gln-Asn-Arg-Arg-Met-Lys-Trp-Lys-Lys-Asp-Gly-Ile-Trp-Lys-Ala-Ser-Phe-Thr-Thr-Phe-Thr-Val-Thr-Lys-Tyr-Trp-Phe-Tyr-Arg-OH
外觀
作为三氟乙酸盐提供。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存3个月。
其他說明
Bernatchez, P.N., et al. 2005.Proc.Natl.Acad.Sci. USA102, 761.
Williams, T.M., et al. 2004.J. Biol. Chem.279, 51630.
Gratton, J.P., et al. 2003.Cancer Cell4, 31.
Sukumaran, S.K., et al. 2002.J. Biol. Chem.277, 50716.
Liu, J., et al. 2002.J. Biol. Chem.277, 10661.
Bucci, M., et al. 2000.Nat. Med.6, 1362.
Okamoto, T., et al. 1998.J. Biol. Chem.273, 5419.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Anand Sripada et al.
PLoS biology, 19(3), e3001063-e3001063 (2021-03-09)
The function of Sprouty2 (Spry2) in T cells is unknown. Using 2 different (inducible and T cell-targeted) knockout mouse strains, we found that Spry2 positively regulated extracellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK1/2) signaling by modulating the activity of LCK. Spry2-/- CD4+