方案
≥85% (SDS-PAGE)
表单
liquid
不包含
preservative
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
杂质
IgG, IgM, IgA, C5, Factor H, Factor I, trace
储存温度
−70°C
一般描述
天然人C3d补体成分。C3d是通过胰蛋白酶或弹性蛋白对iC3b的有限消化形成的。C3的C3d区域包含天然C3分子的一部分,该部分能够在补体攻击下与目标表面形成共价键连接。C3d是一种多肽,分子量为30 kDa。C3d与B淋巴细胞上存在的CR2(CD21)受体的结合显著增强了由多种刺激引发的B细胞活化。
警告
毒性:标准处理(A)
外形
在PBS,pH 7.2中。
制备说明
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血清而制备。
重悬
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他说明
Luxembourg, A.T. and Cooper, N.R.1994.J. Immunol.153, 4448.
Lambris, J.D., et al. 1985.Proc.Natl.Acad.Sci. USA82, 4235.
Lambris, J.D., et al. 1985.Proc.Natl.Acad.Sci. USA82, 4235.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg