主要文件
20-113
Sigma-Aldrich
镁/ATP Cocktail
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
表单
liquid
质量水平
制造商/商品名称
Upstate®
技术
activity assay: suitable (kinase)
运输
wet ice
应用
用于激酶测定。
研究类别
全部
质量
通过激酶测定法进行常规评估。
外形
20mM MOPS,pH 7.2,25mM β-甘油磷酸盐,5mM EGTA,1mM Na3VO4,1mM 二硫苏糖醇,75mM MgCl2和0.5mM ATP
储存及稳定性
-20°C下保存1年
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
The kinases aurora B and mTOR regulate the G1-S cell cycle progression of T lymphocytes.
Jianxun Song,Shahram Salek-Ardakani,Takanori So,Michael Croft
Nature Immunology null