主要文件
199011
Supelco
缓冲溶液
(Potassium tetraoxalate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.68 (25°C) Certipur®
别名:
pH缓冲液
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.25
等级
certified reference material
质量水平
产品线
Certipur®
pH值(酸碱度)
1.7 (25 °C in H2O)
密度
1.003 g/cm3 at 20 °C
应用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
mixture
储存温度
15-25°C
一般描述
四草酸钾认证的缓冲溶液是在注册的校准实验室用高质量的试剂和水重制的。根据5点校准法,采用复合玻璃电极测定其pH值在25°C下为1.68。测量是按照DIN 19268采用符合DIN 19266、NIST、IUPAC、欧洲药典和美国药典的参考缓冲溶液。缓冲液的pH值强烈依赖于温度,因此在使用过程中必须保持恒定的温度。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和到期日。
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg