顏色
gray-white
溶解度
ethanol: soluble
water: soluble
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C66H103N17O16S.Zn/c1-9-35(6)52(69)66-81-48(32-100-66)63(97)76-43(26-34(4)5)59(93)74-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)75-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-72-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)80-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)73-56(40)90;/h12-14,18-19,31,33-37,39-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,71,89)(H,73,90)(H,74,93)(H,75,98)(H,76,97)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88);
InChI 密鑰
QSNOBVJFKSQBBD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种多肽抗生素和肽酶抑制剂。一种蛋白二硫键异构酶抑制剂。在引起原生质体形成和抑制细胞壁合成方面类似于青霉素。阻断载体磷脂的再生。刺激5-羟色胺受体,增加血管阻力。
一种多肽抗生素和肽酶抑制剂。对革兰氏阳性微生物有活性。一种蛋白二硫键异构酶抑制剂。在引起原生质体形成和抑制细胞壁合成方面类似于青霉素。阻断载体磷脂的再生。刺激5-羟色胺受体,增加血管阻力。杆菌肽在碱性溶液中不稳定。注意:不要用玻璃棒搅拌溶液,可能会引起一些沉淀。
注意:1 KU = 1000 单位。
生化/生理作用
效力≥40杆菌肽单位/毫克固体,按原样计
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为等于26 µg USP标准品的抗生素量。注意:1 ku = 1000 单位。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存2个月。
其他說明
Ikai, Y., et al. 1995.J. Antibiot.(Tokyo) 48, 233.
Clive, D.R., et al. 1994.Exp.Cell Res. 214, 139.
Clive, D.R., et al. 1994.Exp.Cell Res. 214, 139.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2