文件
1.94611
Supelco
三乙醇胺
for analysis EMPARTA®
别名:
2,2′,2′′-次氮基三乙醇, 三(2-羟乙基)胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HOCH2CH2)3N
CAS号:
分子量:
149.19
Beilstein:
1699263
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
蒸汽密度
5.14 (vs air)
蒸汽壓力
0.01 mmHg ( 20 °C)
自燃溫度
600 °F
expl. lim.
8.5 %
折射率
n20/D 1.485 (lit.)
有用的pH值範圍
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI 密鑰
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
354.2 °F - closed cup
閃點(°C)
179 °C - closed cup