主要文件
1.93714
Supelco
Potassium acetate
EMPLURA®
别名:
Potassium acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H3KO2
CAS号:
分子量:
98.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
产品线
EMPLURA®
储存温度
room temp
SMILES字符串
[K+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
1.93714.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1