主要文件
1.93705
Supelco
硝酸铝九水合物
EMPLURA®
别名:
Aluminium nitrate nonahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al(NO3)3 · 9 H2O
CAS号:
分子量:
375.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
产品线
EMPLURA®
储存温度
room temp
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI key
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash