文件
1.93664
Supelco
硫酸锰 一水合物
EMPLURA®
别名:
Manganese(II) sulfate monohydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MnSO4 · H2O
CAS号:
分子量:
169.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Brain
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2