主要文件
1.93640
Supelco
硫酸锌 七水合物
EMPLURA®
别名:
Zinc sulfate heptahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZnSO4 · 7H2O
CAS号:
分子量:
287.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
产品线
EMPLURA®
储存温度
room temp
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3