主要文件
1.93653
Supelco
氯化铁(III)
EMPLURA®
别名:
Iron(III) chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl3Fe
CAS号:
分子量:
162.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
anhydrous
产品线
EMPLURA®
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Fe](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
1.93653.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1