产品线
EMPLURA®
表单
(precipitated)
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1