主要文件
1.93626
Supelco
四水合酒石酸钾钠
EMPLURA®
别名:
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4KNaO6 · 4H2O
CAS号:
分子量:
282.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[K+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI 密鑰
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1