主要文件
1.93259
Supelco
硫氰酸铵
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Ammonium thiocyanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH4N2S
CAS号:
分子量:
76.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
等级
ACS reagent
储存温度
room temp
SMILES字符串
[S-]C#N.[N+H4]
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChI key
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93259.0521: 500 g, Minimum order quantity: 12
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
补充剂危害
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1