主要文件
1.93225
Supelco
硝酸钾
别名:
Potassium nitrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
KNO3
CAS号:
分子量:
101.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
for analytical purposes
产品线
EMPARTA®
SMILES字符串
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93225.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93225.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93225.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Flame over circle
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Ox. Sol. 3
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1