主要文件
1.93204
Supelco
Silver sulfate
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Silver sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ag2O4S
CAS号:
分子量:
311.80
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
ACS reagent
表单
powder
mp
652  °C (1206 °F)
溶解性
water: soluble 8.21 g/L at at 20 °C
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
InChI key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93204.0026: 25 g, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3