About This Item
线性分子式:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
150.09
Beilstein:
1725147
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
推荐产品
等级
ACS reagent
蒸汽密度
5.18 (vs air)
自燃温度
797 °F
mp
170-172 °C (lit.)
储存温度
room temp
SMILES字符串
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93017.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93017.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93017.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
302.0 °F - closed cup
闪点(°C)
150 °C - closed cup