文件
1.93003
Supelco
磷酸
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
正磷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3PO4
CAS号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級
ACS reagent
蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽壓力
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
產品線
EMPARTA®
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93003.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.93003.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93003.5021: 5 L, Minimum order quantity: 4
1.93003.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
其他說明
浓磷酸大约为 85% H3PO4(水溶液)。
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash