文件
189488
Sigma-Aldrich
自噬调节剂试剂盒,1件装
A panel containing 23 cell-permeable, potent, and selective small molecule regulators that is useful for the study of autophagy process.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
包含23个细胞可渗透、强效和选择性小分子调节剂的试剂盒,对于自噬过程的研究大有裨益。该试剂盒包含表中所列出的分子以及15 ml无水DMSO。
包含23个细胞可渗透、强效和选择性小分子调节剂的试剂盒,用于自噬过程的研究:10 mg亮抑酶肽、半硫酸盐、合成(目录号108976)、1 mg AMPK抑制剂、化合物C(目录号171260)、50 mg自噬抑制剂、3-MA(目录号189490)、10 mg自噬诱导物、STF-62247(目录号189497)、10 µg巴佛洛霉素A1、灰色链霉菌(目录号196000)、10 mg bpV(苯酚)(目录号203695)、10 mg 发动蛋白抑制剂I、Dynasore(目录号324410)、10 mg DAPK抑制剂(目录号324788)、1 mg HDAC抑制剂 XXIII、Tubastatin A(目录号382187)、5 mg mTOR抑制剂III、PP242(目录号475988)、5 mg Necrostatin-1(目录号480065)、5 mg尼日利亚菌素、钠盐、吸水链霉菌(目录号481990)、10 mg诺考达唑(目录号487928)、10 mg Pifithrin-μ抑制剂(目录号506155)、1 mg PI-103(目录号528100)、1 mg雷帕霉素(目录号553210)、5 mg PIKfyve抑制剂(目录号524611)、10 mg SMER28(目录号573121)、5 mg三苯氧胺、4-氢氧基-、(Z)-(目录号579002)、1 mg毒胡萝卜素(目录号586005)、1 mg Caspase抑制剂I、Z-VAD-fmk(目录号627610),以及10 mg衣霉素、链霉菌溶表球菌(目录号654380)以及1mg威司他汀(目录号681525)。同时提供15 ml无水DMSO(目录号KP31817)。随附数据表。
也可单独提供:Spautin-1(目录号567569
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:多个毒性值,请参阅MSDS(O)
重構
请参考CD上提供的单个抑制剂的重组信息。
其他說明
Fleming, A., et al. 2011.Nat. Chem. Biol.7, 9.
Mizushima, N. and Levine, B., 2010.Nat. Cell Biol.12, 823.
Klionsky, D.J., et al. 2010.Autophagy6, 1017.
Mizushima, N., et al. 2010.Cell140, 313.
Zhang, L., et al. 2007.Proc.Natl.Acad.Sci. USA104, 19023.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
閃點(°C)
87 °C - (refers to pure substance)