描述
RTECS - FJ5950000
Merck USA index - 14, 1829
质量水平
100
200
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI key
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
一般描述
敌草快可用于浓缩蛋白质和其他大分子,并且可用于通过使用2%糖浆或敌草快固体从透析管中快速除去水。敌草快在浓缩过程中既不会使蛋白质变性也不会改变pH值。在室温下,1 g敌草快在1小时内从溶液中吸收约5 ml水。羧甲基纤维素钠盐。具有极高的黏度。每个脱水葡萄糖单元平均含有0.85个羧甲基。
羧甲基纤维素钠盐。具有极高的黏度。每个脱水葡萄糖单元平均含有0.85个羧甲基。
警告
毒性:标准处理(A)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1