Merck
C9481
Sigma-Aldrich
羧甲纤维素 钠
meets USP testing specifications, Medium viscosity
别名:
羧甲基纤维素 钠盐, 羧甲基纤维素钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.21
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
品質等級
化驗
6.5-9.5% anhydrous basis (Sodium)
形狀
powder
顏色
light yellow
pH值
(10 g/L68 °F neutral)
黏度
400-800 cP, 2 % in H2O(25 °C)(lit.)
mp
> 300.05  °C ((> 572.09 °F ))
溶解度
water: soluble
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI 密鑰
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
羧甲基纤维素钠是一种粘性多糖,属于高分子量类别。具有黏附性,可在眼科手术中使用。羧甲基纤维素钠促进角膜伤口上皮细胞的重新上皮化。对于研究贴壁细胞和三维组织培养模型非常有用。
應用
对于研究贴壁细胞和三维组织培养模型非常有用。
羧甲基纤维素钠作为载体,用于枸橼酸他莫昔芬、 索拉非尼、 和沃利替尼。也作为无血清培养基(SFM)的成分,用于悬浮人脐静脉内皮细胞。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种多糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Recent advances in modified cellulose for tissue culture applications
Courtenay J, et al.
Molecules (Basel), 23(3), 654-654 (2018)
Vascular CXCR4 expression promotes vessel sprouting and sensitivity to sorafenib treatment in hepatocellular carcinoma
Xu J, et al.
Clinical Cancer Research, 23(15), 4482-4492 (2017)
Anti-estrogen resistance in human breast tumors is driven by JAG1-NOTCH4-dependent cancer stem cell activity
Simoes BM, et al.
Testing, 12(12), 1968-1977 (2015)
The MET inhibitor AZD6094 (Savolitinib, HMPL-504) induces regression in papillary renal cell carcinoma patient-derived xenograft models
Schuller AG, et al.
Clinical Cancer Research, 21(12), 2811-2819 (2015)
Carboxymethylcellulose binds to human corneal epithelial cells and is a modulator of corneal epithelial wound healing
Garrett Q, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 48(4), 1559-1567 (2007)