主要文件
171264
Sigma-Aldrich
AMPK抑制剂,化合物C•2HCl
InSolution, ≥98%
别名:
InSolution AMPK抑制剂,化合物C•2HCl, AMPK抑制剂I,6-(4-(2-哌啶-1-基-乙氧基)-苯基)-3-吡啶-4-基吡唑并[1,5-a]嘧啶,2HCl,H₂O,化合物C,2HCl,H₂O
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H25N5O
分子量:
399.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[n]21ncc(c2ncc(c1)c4ccc(cc4)OCCN5CCCCC5)c3ccncc3
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
InChI key
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种细胞渗透性吡唑并嘧啶化合物,是AMPK(AMP活化蛋白激酶;当存在5 µM的ATP且不存在AMP时,Ki = 109 nM)的有效、选择性、可逆性和ATP竞争性抑制剂。不影响ZAPK、Syk、PKCθ、PKA或JAK3的活性。阻断由AICAr(目录编号123040)或二甲双胍(目录编号317240)诱导的细胞活性。通过减弱AMPK介导的小鼠食物摄入来诱导体重损失。另提供该化合物的固体形式(目录号171260)。
包装
用惰性气体包装
外形
10 mM(2 mg/408 µl)AMPK抑制剂,化合物C,2HCl(目录编号171260)的H₂O溶液。
重悬
初次解冻后,分装并冷冻保存(-20°C)。
其他说明
Yu, P.B., et al. 2008. Nat. Chem. Biol4, 33.
Kim, E.K., et al. 2004.J. Biol. Chem.279, 19970.
Lee, M., et al. 2003.J. Biol. Chem.278, 39653.
Inoki, K., et al. 2003.Cell115, 577.
Fryer, L.G., 2002.FEBS Lett.531, 189.
Zhou, G., et al. 2001.J. Clin. Invest.108, 1167.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2