17-10262
ChIPAb+ JMJD1C - ChIP经验证的抗体和引物组
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Chip Antibody and primer set, JMJD ChIP, JMJD, jumonji domain containing 1C, thyroid receptor interacting protein 8, probable JmjC domain-containing histone demethylation protein 2C, thyroid hormone receptor interactor 8, Thyroid receptor-interacting protein 8, Jumonji domain-containing protein, jumonji domain containing 1C ChIP
About This Item
推荐产品
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human
种属反应性(根据同源性预测)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
制造商/商品名称
ChIPAb+
Upstate®
技术
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
基因信息
human ... JMJD1C(221037)
相关类别
一般描述
ChIPAb+JMJD1C组包括JMJD1C抗体,正常兔IgG和扩增ChIP引物,人β-珠蛋白的110 bp区域的对照引物。JMJD1C和阴性对照以可扩展的“每个ChIP”反应大小提供,可用于功能上验证与JMJD1C相关染色质的沉淀。
免疫原
应用
代表性批次数据。
使用1.4 µL正常兔IgG或抗JMJD1C和Magna ChIP® A试剂盒(目录号17-610),对从HeLa细胞制备的超声染色质(每IP 1 X 10E6细胞当量)进行染色质免疫沉淀。 使用ChIP引物,人β-珠蛋白作为阳性基因座,并使用β-肌动蛋白启动子引物作为阴性基因座,通过qPCR验证了JMJD1C相关DNA片段的成功免疫沉淀。 (图2)。 数据表示为每个IP样品相对于每个扩增子和ChIP样品的输入染色质的输入百分比。
请参阅EZ-Magna ChIP A(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)协议以获取实验详细信息。
蛋白质印迹分析:
代表性批次数据。
用抗JMJD1C(1 μg/mL)探测HeLa核提取物。 使用与HRP偶联的驴抗兔IgG二抗和化学发光检测系统对蛋白质进行可视化。
箭头表示JMJD1C(~284 kDa)。(图3)。
免疫细胞化学分析:
代表性批次数据。
使用抗JMJD1C(红色)对HeLa细胞进行共聚焦荧光分析。肌动蛋白丝已用Alexa Fluor 488染料-鬼笔环肽(绿色)标记。细胞核用DAPI(蓝色)染色。该抗体对细胞核进行阳性染色。 (图4)。
组蛋白修饰蛋白
表观遗传学&核功能
包装
质量
代表性批次数据。
使用1.4 µg正常兔IgG或抗JMJD1C和Magna ChIP® A试剂盒(目录号17-610),对从HeLa细胞制备的超声染色质(每IP 1 X 10e6细胞当量)进行染色质免疫沉淀。
使用ChIP引物人β-珠蛋白通过qPCR验证了JMJD1C相关DNA片段的成功免疫沉淀(图1)。
有关实验详细信息,请参阅EZ-Magna ChIPA(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)方案。
目标描述
外形
浓度:0.7 mg/mL
正常兔IgG。一个小瓶,包含125 µg兔IgG,溶于125 µL含有0.05%叠氮化钠的储存缓冲液中。 储存于-20°C。
ChIP引物,人β-珠蛋白。一个小瓶,包含75 μL人β-珠蛋白
启动子特异性引物(5 μM)。储存于-20°C。
对于:AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV: TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
储存及稳定性
注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析说明
包括正常兔IgG和人β-珠蛋白特异性引物。