文件
1.70368
Supelco
钇ICP标准品
traceable to SRM from NIST Y(NO₃)₃ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Y Certipur®
别名:
Yttrium Calibration Standard for ICP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
產品線
Certipur®
技術
ICP: suitable
pH值
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.014 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
相关类别
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
應用
钇ICP标准品可用作校准标准品,用于通过电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定饮用水中的金属浓度。
分析報告
1000 mg/L 钇的2 -3% 硝酸溶液,由高纯度 Y(NO3)3、HNO3 和水制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.