主要文件
1.70344
Supelco
铼ICP标准品
traceable to SRM from NIST NH₄ReO₄ in H₂O 1000 mg/l Re Certipur®
别名:
铼ICP校准标准品
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
产品线
Certipur®
浓度
1000 mg/L Re in water
技术
ICP: suitable
pH值(酸碱度)
5 (20 °C in H2O)
密度
1.000 g/cm3 at 20 °C
应用
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
single component solution
储存温度
15-25°C
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,并根据和ISO/IEC 17025进行表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究所(NMI,例如 NIST)中的主要材料进行测量。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
请访问 http://www.sigma-aldrich.com 下载您的证书,查看认证值,包括不确定度和有效期和有关痕量杂质的详细信息
应用
铼 ICP 标准品是适用于电感耦合等离子体 (ICP) 技术元素分析的校准标准品。
分析说明
1000 mg/L Re 溶于水,由高纯度的NH4ReO4 和 H2O制备
其他说明
有关我们用于ICP和ASS的 Certipur® 系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的 ICP & AAS 标准网站
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg