表单
solution
不包含
preservative
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
yellow-brown to reddish
运输
ambient
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
InChI key
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
用于免疫印迹和免疫组织化学染色技术的可沉淀过氧化物酶底物。产生可溶于乙醇的红色最终产物。当用于免疫组化时,必须使用水性封固剂和复染剂。包括在每个应用中使用的说明。
应用
免疫印迹(见注释)
免疫组织化学(见注释)
免疫组织化学(见注释)
警告
毒性:有毒(F)
重悬
如果有红色或棕色沉淀,请丢弃。
其他说明
Okano, K., et al. 1992.Rinsho Byori 40, 93.
Krenacs, T., et al. 1990.Histochem.J. 22, 530.
Krenacs, T., et al. 1990.Histochem.J. 22, 530.
在4°C和18-26°C下稳定。通过使用最终产品进行免疫组织学染色来确定功能。
在免疫组化和免疫印迹中使用AEC的建议程序:
1.完成所有与抗体和HRP标记的探针一起的必需孵育,和所有必需洗涤步骤。
2.制备1X AEC底物缓冲液:将9份蒸馏水加至1份10X AEC底物缓冲液中,目录编号152226(含有88 mM H2O2的0.5 M乙酸盐缓冲液)。充分混合。该溶于的最终pH值约为0.5.
3.制备1X AEC底物缓冲液:将1份50X AEC浓缩液加至50份1X AEC底物缓冲液中(步骤2中制备)。充分混合。
4.最后一次清洗后,用1X AEC底物溶液(在步骤3中制备)完全覆盖组织切片,并在室温下孵育10-30分钟。相同的条件适用于免疫印迹。注意:合适的反应时间由与测定条件相关的变量决定。
5.反应完成后,在蒸馏水中彻底清洗组织切片或印迹膜。
6.如果组织切片需要复染,建议使用Mayer′s苏木精,然后在碱性自来水或0.5%甲基绿水溶液中蓝化。
7.在水性封片介质中封固组织切片。 风干印迹,避光储存。
在免疫组化和免疫印迹中使用AEC的建议程序:
1.完成所有与抗体和HRP标记的探针一起的必需孵育,和所有必需洗涤步骤。
2.制备1X AEC底物缓冲液:将9份蒸馏水加至1份10X AEC底物缓冲液中,目录编号152226(含有88 mM H2O2的0.5 M乙酸盐缓冲液)。充分混合。该溶于的最终pH值约为0.5.
3.制备1X AEC底物缓冲液:将1份50X AEC浓缩液加至50份1X AEC底物缓冲液中(步骤2中制备)。充分混合。
4.最后一次清洗后,用1X AEC底物溶液(在步骤3中制备)完全覆盖组织切片,并在室温下孵育10-30分钟。相同的条件适用于免疫印迹。注意:合适的反应时间由与测定条件相关的变量决定。
5.反应完成后,在蒸馏水中彻底清洗组织切片或印迹膜。
6.如果组织切片需要复染,建议使用Mayer′s苏木精,然后在碱性自来水或0.5%甲基绿水溶液中蓝化。
7.在水性封片介质中封固组织切片。 风干印迹,避光储存。
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 1B - Repr. 2
WGK
WGK 3