product name
Chromolith® HR RP-18封端100-4.6 HPLC色谱柱验证试剂盒(来自3个不同批次的3根色谱柱), L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC columns Validation Kit (3 columns from 3 different batches)
材料
PEEK column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Chromolith®
特點
endcapped
endcapped
包裝
pkg of 3 ea
標籤範圍
18% Carbon loading
18% Carbon loading
參數
200 bar pressure
200 bar pressure
45 °C max. temp.
50 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
10 cm × 4.6 mm
表面積
250 m2/g (300 m2/g)
基質
highly porous
monolithic silica
monolithic silica
基質活性組
C18 bonding phase, octadecylsilane (ODS)
C18 bonding phase
孔徑
1.15 μm macroporosity
1.5 μm macroporosity
15 nm mesoporosity
15 nm mesoporosity
工作pH值範圍
2-7.5
2-7.5
分離技術
reversed phase
相关类别
一般說明
所有Chromolith®色谱柱均由具有特征性双峰孔结构的整体化硅胶制成。
Chromolith® HighResolution RP-18封端色谱柱具有直径1.15 μm的大孔,色谱柱效率超过140,000塔板数/米。中孔为15 nm(150 Å),表面修饰为完全封端的十八烷基硅烷。Chromolith® HighResolution RP-18封端色谱柱属于美国药典USP L1类色谱柱。柱效相当于2.7-3 μm粒径全多孔填料色谱柱。Chromolith® HighResolution RP-18封端色谱柱十分适合用于LC-MS液相色谱柱-质谱分析。
100 mm柱长和4.6 mm内径规格是在任意HPLC系统上高分辨率分离复杂样品混合物的最佳选择。
革新式的整体化硅胶以及特色大孔-中孔组合带来各种优势:
- 可在极低柱压下实现快速分离
- 基质耐受性高,便于通过简化流程节约时间和成本
- 柱寿命延长,节约成本
- 柱连接,流动梯度和更高粘度的流动相使用
推荐搭配的保护柱:
Chromolith® HighResolution RP-18 5-4.6保护柱(3套)[1.52025],搭配Chromolith®保护柱卡套-5 mm x 4.6 mm [1.52032]
Chromolith®色谱柱连接件可用于串联多个Chromolith®色谱柱,大幅提高分离效率(最高100,000塔板数/柱)。[1.51467]
详情:
手册:实现任意系统的色谱分离。Chromolith®整体化硅胶HPLC色谱柱
所有Supelco HPLC色谱柱,包括整体型Chromolith®色谱柱,均适配所有HPLC和UHPLC仪器。
Supelco HPLC液相色谱产品:所有液相色谱仪的最佳选择
Chromolith® RP-18封端色谱柱提供充分满足UHPLC和UHPLC-MS分析要求的2 mm内径柱规格。
传单:UHPLC级别性能-低压实现快速可靠分离-Chromolith® HighResolution Rp-18封端2 mm内径HPLC色谱柱
包裝
法律資訊
商品
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.