主要文件
1.50956
Supelco
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART HPLC guard-cartridge
别名:
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"]色谱柱用于高效液相色谱(HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART 4-4, suitable for HPLC
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L7
产品线
LiChrospher®
特点
endcapped: no
包装
10 pak of
标记范围
12.5% Carbon loading
参数
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
色谱柱长度 × 内径
0.4 cm × 4 mm
表面积
350 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C8 bonding phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å pore size
工作pH范围
2-7.5
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
一般描述
HPLC保护柱
LiChrospher® RP-8是一种可靠且用途广泛的,经传统生产的球形硅胶载体,具有C-8反相特性。这个载体非常适合于碱性化合物的分离,但在中性和酸性化合物的测定中也有较好的性能。将该吸附剂装入LiChroCART 4-4 HPLC保护柱中,与LiChroCART HPLC柱(装有LiChrospher RP-8(5µm或10µm))连接使用。连接是通过使用manu-CART NT柱支架(1.51486)完成的。
分析说明
选择性:通过测试
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany