主要文件
1.50931
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] HPLC色谱盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART 25-4, suitable for HPLC
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
LiChrospher®
特点
endcapped: no
包装
pkg of 3 ea
标记范围
21% Carbon loading
参数
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
色谱柱长度 × 内径
2.5 cm × 4 mm
表面积
350 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C18 bonding phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å pore size
工作pH范围
2-7.5
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
一般描述
HPLC柱
LiChrospher® RP-18是一种可靠且用途广泛的,经传统生产的球形硅胶载体,具有反相特性。这个载体非常适合于碱性化合物的分离,但在中性和酸性化合物的测定中也有较好的性能。将该吸附剂装入LiChroCART 25-4 HPLC预柱中,与LiChroCART HPLC柱(装有LiChrospher RP-18(5µm或10µm))连接使用。 连接是通过使用LiChroCART 偶联试剂盒(1.50082)完成的。
应用
  • Electrostatic Repulsion Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (ERLIC) for the Quantitative Analysis of Polyamines.: 本研究使用离子交换柱分析多胺,深入了解其分离和定量这类化合物的效力 (Dörfel et al., 2024)。
  • Role of zeolite content on the sorption properties of analcime-rich rocks from the Abinky Formation (Niger).: 研究沸石含量对富含方沸石岩石吸附性能的影响,凸显了离子交换树脂在环境修复中的应用潜能 (Parrotin et al., 2024)。
分析说明
压力: ≤ 12 bar
理论板数(N/m)(1,2-苯并蒽): ≥ 30000
对称性(1,2-苯并蒽):0.8 - 1.4
容量系数(1,2-苯并蒽):6.0 - 8.5
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany