文件
1.50271
Supelco
Purospher®STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
Purospher® STAR RP-8 封端(5 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Purospher® STAR RP-8封端(5 µm) LiChroCART® 125-4, L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
Purospher®
特點
endcapped
包裝
1 ea of
標籤範圍
11.2% Carbon loading
參數
250 bar pressure
65 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
12.5 cm × 4 mm
表面積
330 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C8 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å pore size
工作pH值範圍
1.5-10.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
相关类别
一般說明
Purospher® STAR RP-8封端,5 µm HPLC柱允许使用简单的流动相和优异的峰对称性分离碱性、中性和金属螯合化合物。它们基于超纯全多孔二氧化硅颗粒(B型)。 这些柱在广泛的温度范围内,从pH值1.5到10.5都提供了出色的稳定性。 Purospher® STAR RP-8封端5 µm LiChroCART® 125-4是一种柱状色谱柱,需要配备manuCART柱状色谱柱支架,商品编号1.51486.0001。manuCART可用于容纳一个带有或不带4-4 mm保护柱的柱状色谱柱。推荐的保护柱为Purospher® STAR RP-8 封端(5 µm) LiChroCART® 4-4 商品编号1.50270.0001。 安装有manuCART柱状色谱柱支架的LiChroCART®柱状色谱柱只需用手将其握住即可操作,其最大稳定压力为250bar。对于更高的压力稳定性要求,可使用Purospher® STAR RP-8封端, 5 µm Hibar® RT 125-4 HPLC柱,商品编号1.50033.0001。该色谱柱尺寸为125 mm长 x 4 mm内径,是HPLC分离复杂样品的最佳选择。商品1.50036.1003是验证套件,含有3根来自3个不同基材批次的Purospher ®STAR RP-18 封端, 5 µm LiChroCART ®RT 125-4 柱状色谱柱。了解有关Purospher® STAR HPLC和UHPLC 柱的更多信息。了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
應用
适用于分离黄曲霉毒素、醛类、生物碱、抗生素、氨基酸、酯类、脂肪酸、酮类、亚硝胺类、核苷类、多氯联苯、肽类、酚类、防腐剂、类固醇和代谢类固醇。
特點和優勢
  • 超纯二氧化硅 (99.999%) 具有出色的峰对称性
  • 高分离效率
  • 每次运行和可批次间结果可重复
  • 在 pH 1.5 到 10.5具有出色的pH稳定性
  • 非常适合 LC-MS 应用
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany