主要文件
1.50175
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 125 mm × 3 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
LiChroCART 125-3, suitable for HPLC
参数
250 bar pressure
质量水平
技术
HPLC: suitable
色谱柱长度 × 内径
12.5 cm × 3 mm
储存温度
no temp limit
一般描述
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany