14-840-M
AMPK (α1, β1, γ1) 蛋白,活性,10 µg
Active, recombinant, human AMPK (α1, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full length N-terminal 6His-tagged AMPKα1, full length untagged AMPKβ1 & full length untagged AMPKγ1. For use in Kinase Assays.
别名:
AMPK kinase
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
推荐产品
一般描述
研究领域:信号传导
产品来源:在大肠杆菌细胞中表达并在体内激活。
蛋白质靶标:AMPK (α1, β1, γ1)
靶标亚家族:CAMK
重组人AMPK(α1、β1、γ1)全酶,由全长N末端6His标记的AMPKα1,全长未标记的AMPKβ1和全长未标记的AMPKγ1组成。哺乳动物中的AMPK α催化亚基通过α1和α2、两个β基因β1和β2以及三个γ亚基基因γ1、γ2和γ3编码。
产品来源:在大肠杆菌细胞中表达并在体内激活。
蛋白质靶标:AMPK (α1, β1, γ1)
靶标亚家族:CAMK
重组人AMPK(α1、β1、γ1)全酶,由全长N末端6His标记的AMPKα1,全长未标记的AMPKβ1和全长未标记的AMPKγ1组成。哺乳动物中的AMPK α催化亚基通过α1和α2、两个β基因β1和β2以及三个γ亚基基因γ1、γ2和γ3编码。
应用
用于激酶测定。
研究子类别
糖尿病
肥胖症
代谢紊乱
糖尿病
肥胖症
代谢紊乱
研究类别
代谢
凋亡 & 癌症
代谢
凋亡 & 癌症
生化/生理作用
在养分稀缺条件下,AMPK可作为代谢检查点,并抑制细胞生长。当AMPK被激活时,它可以促进葡萄糖摄取和脂肪酸氧化,从而减少像蛋白质和脂质合成这样的能量消耗过程。此外,AMPK可调节自噬和线粒体自噬,另外还可促进分解代谢途径,以应对ATP生产减少,生成更多ATP。
包装
也提供250µg规格(目录号14-840M)-请查询价格和供货情况。
质量
通过底物肽的磷酸化进行常规评估
外形
钴琼脂糖
储存及稳定性
在-70°C下可保存6个月
其他说明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律信息
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
AMPK: guardian of metabolism and mitochondrial homeostasis
Herzig S and Shaw RJ
Molecular Cell Biology, 19, 121?135-121?135 (2018)
AMPK and the biochemistry of exercise: Implications for human health and disease
Richter EA and Ruderman NB
The Biochemical Journal, 418(2), 261?275-261?275 (2009)
The AMP-activated protein kinase (AMPK) signaling pathway coordinates cell growth, autophagy, & metabolism
Mihaylova MM and Shaw RJ
Nature Cell Biology, 13(9), 1016?1023-1016?1023 (2011)