14-782-M
PI 3-激酶(p110α(E542K)/p85α),人,10 µg
Complex of N-terminal 6His-tagged, recombinant, full-length human p110α containing the mutation E542K & untagged, recombinant, full-length human p85α. For use in Kinase Assays.
别名:
Active Kinase Protein, Human PI 3-Kinase
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
推荐产品
生物源
human
品質等級
100
300
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 125.3 kDa (p110α; E542K)
Mw 83.7 kDa (p85α)
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
基因資訊
human ... PIK3CA(5290)
一般說明
E542K取代是p110α中的体细胞突变,已与结肠和脑部肿瘤相关。结合体外和体内研究表明,该突变赋予比野生型更高的脂质激酶活性,并且能够诱导致癌转化。
N末端6His标记的重组全长人p110的复合物α包含突变E542K和未标记的重组全长人p85α。
應用
N末端6His标记的重组全长人p110的复合物α 包含突变E542K & 未标记的重组全长人p85α。用于激酶测定。
包裝
也提供250 μg的规格-订购250 μg的规格时,请致电咨询价格和供货情况,参考目录号14-782M。
儲存和穩定性
自发货之日起可在-70°C保存。 为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
在冷却水中快速解冻小瓶,并立即置于冰上。 将未使用的物料分装到预冷的微量离心管中,并立即在液氮中速冻小瓶,然后在-70°C下重新储存。
在冷却水中快速解冻小瓶,并立即置于冰上。 将未使用的物料分装到预冷的微量离心管中,并立即在液氮中速冻小瓶,然后在-70°C下重新储存。
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2