主要文件
SYNA961922
Synthware distillation drip adapter
joint: ST/NS 19/22, bend: 105 deg
别名:
Synthware 961922, glass vacuum adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A961922
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With an outer joint at top. Tapered drip tube extends into open receivers.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)