Merck
1.41517
SAFC
PARTECK® COAT(聚乙烯醇)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, USP
制药生产
别名:
Parteck® 聚乙烯醇, PVA, PVOH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H4O)n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
13111042
Agency
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
质量水平
产品线
EMPROVE® ESSENTIAL
表单
fine powder
粒径
180-260 μm (d50)
mp
160-240 °C
应用
pharmaceutical
solid formulation
运输
ambient
储存温度
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
为了应对制剂挑战,我们利用颗粒工程学技术,专门开发了针对固体剂型的功能性辅料。我们的Parteck® 系列产品特有为出色压片性能、特定药物递送技术或提高溶解度量身定制的颗粒特性。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
应用
Parteck® COAT包衣辅料是经特别改造的结构独特的聚乙烯醇(PVA)粉体,专用于常释药物的薄膜包衣。优化的粒径有助于缩短包衣液制备的溶解时间,提高工艺效率。Parteck® COAT聚乙烯醇包衣辅料可搭配多种支持辅料使用,比如塑化剂、防粘剂和色素(我们的产品系列均有提供),让用户可以在有限时间内充分灵活地设计出满足需求的合适包衣。它也适于通过Parteck® ODT崩解辅料系统进行口服崩解片(ODT)制剂的包衣。
特点和优势
  • 出色的表面处理作用,改善制剂外观
  • 室温下也能快速制备包衣液
  • 高聚合物浓度但低粘度的包衣液,缩短生产时间提高效率
  • 稳定的湿气氧气屏障,有效保护对湿度敏感的API
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
商品
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
相关内容
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.