產品線
Extran®
形狀
liquid
環保替代產品特色
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
雜質
≤0.002% Phosphate (PO4)
1.5-2.5% Free alkali (as NaOH)
8.5-10% sequestering agent content (alkalimetric)
pH值
13 (20 °C in H2O)
溶解度
water: soluble
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
負離子痕跡
phosphate (PO43-): ≤0.002%
應用
cleaning products
環保替代類別
儲存溫度
15-25°C
一般說明
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。本产品环保,具有生物可降解活性成分。点击此处以获取更多信息。
聯結
替代:EX0997-4; EX0997
分析報告
螯合剂含量(碱量滴定法):8.5 - 10.0 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.05 - 1.09
游离碱(以NaOH计):1.5 - 2.5 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.002 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.05 - 1.09
游离碱(以NaOH计):1.5 - 2.5 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.002 %
法律資訊
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1