推荐产品
ligand
protein A
物料
polypropylene housing
产品线
Eshmuno®
表单
prepacked column
制造商/商品名称
Eshmuno®
参数
≤8 bar pressure
>500 cm/hr max. flow rate
色谱柱直径× 长度
5 mm × 10 mm
体积
0.2 mL
基质活性基团
Polyvinyl Ether
平均粒径
50 μm
容量
~40-55 mg/mL binding capacity((3-6 min RT))
应用
mAb
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
5 x 10mm ESHMUNO®
法律信息
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
相关内容
Learn more on mAb downstream processing, more specifically affinity chromatography and the relevant associated products.