主要文件
1.25060
Millipore
MiniChrom Column Fractogel SE Hicap (M),1 ml
MiniChrom Fractogel® SE Hicap (M), volume 1 mL, prepacked column
别名:
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
表单
prepacked column
色谱柱内径 × 长度
8 mm × 20 mm
体积
1 mL
储存温度
15-25°C
一般描述
8 x 20mm
分析说明
Appearance: passes test
法律信息
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany