主要文件
1.25046
Supelco
总磷标准溶液
traceable to SRM from NIST 0.400 mg/L PO₄-P (total) in H₂O
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
Agency
traceable to NIST
质量水平
特殊分析物
phosphorus
浓度
0.400 mg/L ( PO4-P in H2O)
技术
photometry: suitable
包装形式
single component solution
储存温度
15-25°C
一般描述
该Spectroquant® 磷(总)标准溶液是一种优质实验室溶液,用于内部质量控制和方法控制。
这些Spectroquant®标准溶液是Spectroquant®系列即用型测试试剂盒和光度计的完美补充,特别适合于验证ISO、EN、APHA和EPA规定的国际规范方法。
请浏览标准物质质量等级 网站,查找不同等级标准品的全面介绍。
应用
磷 (总)标准溶液可用于检查光度测量 系统(试剂、测量设备、操作)和工作模式。
特点和优势
  • 在DIN EN ISO 9001:2008 认可实验室生产和测试。
  • 该溶液被预先稀释为Spectroquant®测试试剂盒范围内的浓度。这使溶液在分析前无需稀释,因此避免了常见的误差来源
  • 即用型稀释标准物质(RM) 和扩展测量不确定度确保了绝对精确度
  • 随附分析证书(COA) 详细说明认证值,包括不确定度和失效日期
  • 可直接追溯至美国国家标准与技术研究院(NIST)或美国药典(USP) 的标准参考物质 (SRM)
  • 可靠、可再现的结果
分析说明
浓度: 0.400 ± 0.016 mg/L PO4-P溶于 H2O
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
访问文档库
商品
Optimize measurement reliability with advanced analytical quality assurance and process control using Spectroquant®, MQuant®, TraceCERT®, and more.