主要文件
1.24513
Supelco
Bathophenanthroline
GR for analysis
别名:
Bathophenanthroline, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H16N2
CAS号:
分子量:
332.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
216-767-1
质量水平
表单
solid
mp
215-220 °C
堆积密度
400 kg/m3
储存温度
15-25°C
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChI key
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 217 - 222 °C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3