主要文件
1.19870
Supelco
LiChrolut® EN 200 mg 3 ml 标准PP管
package of 30 tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
产品线
LiChrolut®
包装
package of 30 tubes
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
储存温度
no temp limit
一般描述
Lichrolut 色谱柱专门用于可靠和快速的固相萃取。这是通过在分析物和固定相表面之间使用强而可逆的各种相互作用来实现的。各种表面改性允许非极性浸提(Lichrolut RP18和RP18e)、极性浸提(Lichrolut Si和Lichrolut CN)、阳离子交换浸提(Lichrolut SCX)、混合模式浸提(Lichrolut TSC)和聚合物相的非极性浸提(Lichrolut EN),这特别适用于水中农药和酚类物质或体液中药物的浸提。
每个包装30根浸提管
分析说明
外观:符合
法律信息
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany