主要文件
1.16989
Supelco
Formaldehyde Test Strips, reflectometric
1.0-45.0 mg/L (HCHO), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
别名:
用于仪器读数器的甲醛化学测试试纸, 甲醛化学测试试纸
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
甲醛测试管, reflectometric, 1.0-45.0 mg/L (HCHO), for use with REFLECTOQUANT®
描述
quantitative
质量水平
产品线
Reflectoquant®
特殊分析物
formaldehyde
测量范围
1.0-45.0 mg/L (HCHO)
相容性
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
检测方法
reflectometric
储存温度
15-25°C
一般描述
Reflectoquant 甲醛测试包括试纸和所有必需的其他试剂。甲醛可作为表面、医疗设备的消毒剂,也可作为粘合剂、固化剂或防腐剂的原料。甲醛与三唑反应形成紫红色四嗪,该紫红色四嗪通过 RQflex 反射测定。为了在使用该定量方法之前以一种经济、快速的方式对样品进行预测试以估计甲醛浓度和可能的稀释因子,我们建议使用半定量 MQuant 甲醛试条。进一步的定量测定方法可以在我们的 Spectroquant 测试中找到。
方法:反射法,使用试纸条和试剂 1.0 - 45.0 mg/l HCHO Reflectoquant®
分析说明
功能控制:符合
测定
-标准 1:
4.5 - 5.5 mg/l
-标准 2:13.5 - 16.5 mg/l
-标准 3:27.0 - 33.0 mg/l
法律信息
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
实验方案
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。