产品名称
Peracetic Acid Test, reflectometric, 75-400 mg/L (peracetic acid), for use with REFLECTOQUANT®
描述
quantitative
质量水平
产品线
Reflectoquant®
特殊分析物
peracetic acid
反应适用性
reaction type: Redox Reactions
测量范围
75-400 mg/L (peracetic acid)
相容性
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
检测方法
reflectometric
储存温度
2-8°C
一般描述
联系
分析说明
Assay
- standard 1:
135 - 165 mg/l
- standard 2: 225 - 275 mg/l
- standard 3: 315 - 385 mg/l
WGK
WGK 1
其他客户在看
商品
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
了解消毒控制以及如何在众多选择中挑选合适的消毒剂,不同的选择基于光度法和反射法的方法和仪器。
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。