Merck
1.16883
Millipore
Fractogel® EMD DEAE (M)
别名:
Fractogel® EMD DEAE (M)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
品質等級
ligand
diethylaminoethyl
描述
weak anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
無菌
sterile (Caustic Stable)
產品線
Fractogel®
形狀
resin
參數
170 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
基質活性組
methacrylate
平均粒徑
40-90 μm
容量
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
轉變溫度
flash point 35 °C (calculated)
密度
1.430 g/cm3
體積密度
1000 kg/m3
應用
gene therapy
mAb
vaccine development
分離技術
weak anion exchange
儲存溫度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
弱阴离子交换Fractogel®树脂采用tentacle技术,用于纯化来自多种来源的酸性和中性蛋白及肽、pDNA 纯化、DNA、RNA和内毒素去除、大病毒纯化、疫苗纯化、血液分离。
特點和優勢
Fractogel® EMD DEAE (M) 可以实现:
  • 与大病毒和质粒DNA的稳定结合
  • 高选择性和纯度下的均匀结合(homogenous binding)
  • 较低的洗脱体积带来最高的纯度水平
  • 兼容 含150 mM NaCl储存溶液的2.5 % (v/v) 水性苄醇溶液
由于其滴定行为,离子交换容量在pH 2 至pH 9.5的范围内有效。蛋白质分离基于蛋白表面的负电荷区与载体之间的可逆静电相互作用。当缓冲液的 pH 值比蛋白质的等电点高1个单位左右时,蛋白质会在Fractogel® EMD DEAE上被高效地截留。
结合强度取决于以下因素:
  • 缓冲体系
  • 决定蛋白质表面电荷的缓冲液的pH值
  • 交换剂官能团的电离程度
  • 反离子的浓度
  • 载体的电荷密度(蛋白结合能力)
包裝
  • 1.16883.0100: Fractogel® EMD DEAE (M) 树脂 100ml
  • 1.16883.0010: Fractogel® EMD DEAE (M) 树脂 10ml
  • 1.16883.0500: Fractogel® EMD DEAE (M) 树脂 500ml
  • 1.16883.5000: Fractogel® EMD DEAE (M) 树脂 5L
塑料瓶
分析報告
外观:乳白色混浊悬浮液,无杂质(外来颗粒))
显微镜评估: 均匀的球状颗粒,无结块,无细屑
可萃取物(水): ≤ 0.03 %
铈: ≤ 1 µg/g
压降(柱:内径=1.6 cm, 长度=10 cm, 5ml/min): ≤ 1 bar
粒径(d10):37 - 45 µm
粒径(d50):48 - 60 µm
粒径(d90):63 - 77 µm
菌落形成单位(TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
内毒素: ≤ 1.00 EU/ml
蛋白质结合能力(牛血清白蛋白): 80 - 120 mg/ml
功能测试(b:a): ≤ 0.25
功能测试: 伴白蛋白和人血清白蛋白的更分离
法律資訊
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F
閃點(°C)
35 °C
访问文档库
商品
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
查看所有结果
相关内容
可使用相对模式化的工艺生产活载体疫苗。但挑战依然存在,包括由于无菌过滤、载体聚集和扩大化贴壁培养而导致的产量损失。了解有关该核心平台技术的所有信息,以及如何利用合作增强的专业知识克服生产难题。
A templated process produces live vector vaccines. Challenges: yield loss, filtration, aggregation, scaling. Collaboration overcomes manufacturing hurdles.
病毒疫苗的生产较为复杂,且并无模式化的生产方法。每一道工艺都必须根据病毒的形状、大小、性质、理化行为、稳定性和宿主特异性进行调整。了解有关该核心平台技术的所有信息,以及如何利用合作增强的专业知识克服生产难题。
Tailored viral vaccine manufacturing addresses virus-specific challenges through collaboration.
查看所有结果