产品名称
蔗糖测试, reflectometric, 0.25-2.50 g/L (sucrose), for use with REFLECTOQUANT®
描述
quantitative
质量水平
分析物化学类别
sugars
反应适用性
reaction type: enzymatic reaction
测量范围
0.25-2.50 g/L (sucrose)
相容性
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
检测方法
reflectometric
储存温度
2-8°C
一般描述
Reflectoquant蔗糖测试适用于饮料(例如,经过适当样品预处理或稀释后的水果/蔬菜汁和饮品)中蔗糖的测定。蔗糖(saccharose)被蔗糖磷酸化酶裂解成果糖和葡萄糖-1-磷酸。后者通过磷酸葡萄糖变位酶转化为葡萄糖-6-磷酸。它又在葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的催化作用下被NAD氧化为葡萄糖酸-6-磷酸。在心肌黄递酶存在下,该过程中形成的NADH将四唑盐还原为蓝色甲瓒,该蓝色甲瓒在RQflex上通过反射法测定。对于仅葡萄糖的测定,请参见我们的MQuant或Reflectoquant葡萄糖测试。
方法:使用试纸和试剂的反射法 0.25 - 2.50 g/l Reflectoquant®
联系
替代:1161410007; 1.16141.0007
分析说明
功能控制:符合
含量测定
-标准品1:
0.26 - 0.34 mg/l
-标准品2:1.12 - 1.38 mg/l
-标准品3:1.80 - 2.20 mg/l
含量测定
-标准品1:
0.26 - 0.34 mg/l
-标准品2:1.12 - 1.38 mg/l
-标准品3:1.80 - 2.20 mg/l
法律信息
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
其他客户在看
实验方案
Reflectometric determination of sucrose in soft drinks using Reflectoquant® test strips and reflectometer for in-process control.
分步操作说明:使用Spectroquant®试纸条和反射计通过反射法测定软饮料中的蔗糖含量,非常适合过程控制和现场测试使用。