文件
1.15939
Sigma-Aldrich
核固红(C.I.60760)
for microscopy Certistain®
别名:
核固红(C.I.60760)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H8NNaO7S
CAS号:
分子量:
357.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116130
酶委員會索引編號:
229-088-0
品質等級
形狀
solid
成份
Dye, ≥90% spectrophotometric assay
pH值
5.5-7.0 (20 °C, 1 g/L in H2O)
溶解度
1 g/L
體積密度
400‑450 kg/m3
εmax
380-422 at 557-559 nm in DMSO at 0.02 g/L
383-426 at 520-522 nm in DMSO at 0.02 g/L
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
核固红(C.I.60760)是一种用于显微镜检查的Certistain®干染料,通常用于对人源样品材料中的细胞核进行染色。根据用户要求和个人喜好,可用于核固红染色液的配制。常用于组织化学反应中的复染,例如用于检测铁的柏林蓝染色或网状蛋白纤维的镀银,以及阿尔辛蓝进行核染色。该染料属于Certistain®染料系列,该系列在放行前均经过严格质量标准的化学分析(CE认证和IVD产品),保证提供优质、可靠的染色结果。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析報告
染料含量(分光光度法): ≥ 90 %
鉴别
-钠:
通过测试
- 紫外线/可见光谱:通过测试
最大吸收λ 1(二甲亚砜):557 - 559 nm
最大吸收 λ 2(二甲亚砜):520 - 522 nm
比吸光系数 A 1%/1cm
- λ1max;0.02 g/l;二甲亚砜:
380 - 422
- λ2max;0.02 g/l;二甲亚砜:383 - 426
TLC-测试:通过测试
干燥失重(100 °C): ≤ 5 %
适用于显微镜检查:通过测试
法律資訊
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3