主要文件
1.15262
Supelco
Amberlite IRA-410 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
产品名称
Ion exchanger Amberlite IRA-410, suitable for ion chromatography
表单
resin
质量水平
技术
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly basic)
基质
PS-DVB
基质活性基团
SAX
粒径
300-1100 μm
分离技术
anion exchange
储存温度
no temp limit
一般描述
(strongly basic anion exchanger type II) Cl⁻ form
分析说明
Description: damp brownish-yellow spherules
Total capacity: ≥ 1.3 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
法律信息
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3