文件
1.14833
Supelco
Lead Test, photometric
photometric, 0.10-5.00 mg/L (Pb), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
铅预装管测试盒, photometric, 0.10-5.00 mg/L (Pb), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
25 tests
特定分析物
lead
測量範圍
0.10-5.00 mg/L (Pb)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (PAR)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法0.10 - 5.00 mg/l Pb Spectroquant®
该Spectroquant® 铅比色池测试可以准确定量水性样品中的铅(II)离子。 为了分析未溶解或结合络合物的铅,样品需要通过消化分解。
方法原理:在碱性溶液中,铅(II)离子与 4-(2’-吡啶偶氮)间苯二酚(PAR)反应形成一种可以通过光度法测定的的红色络合物。
该Spectroquant® 比色池测试包含预装试剂的16 mm圆形比色池,以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的®比色池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
spleen, Thyroid
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
实验方案
Photometric determination with PAR subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate